Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Code produit 12390709
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
100 ml
110 ml
140 ml
190 ml
220 ml
250 ml
320 ml
350 ml
Hauteur (métrique):
24 mm
36 mm
40 mm
42 mm
45 mm
50 mm
52 mm
64 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
12390709 350 ml 65 mm 1 pièce
10588922 190 ml 42 mm 1 pièce
10678181 220 ml 45 mm 1 pièce
12025033 110 ml 36 mm 1 pièce
10483571 320 ml 64 mm 1 pièce
12380689 30 ml 24 mm 1 pièce
10220372 100 ml 36 mm 1 pièce
12310699 140 ml 40 mm 1 pièce
12320699 250 ml 50 mm 1 pièce
12330699 350 ml 52 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 12390709 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur 130/7
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Utilisez ces boîtes pour une grande variété d’applications. Les cuvettes en porcelaine Haldenwanger™ sont dotées d’une finition intérieure lisse et sont conçues à partir d’un matériau en porcelaine de laboratoire optimisée.
  • Cuvette en porcelaine, peu profonde, à fond rond
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Tailles jusqu’à 175 ml, vitrifiées à l’exception du rebord
  • Modèles de 1 000 ml et plus émaillés, à l’exception de la base extérieure
  • Avec bec verseur pour faciliter le versement
  • Conformes à la norme DIN VDE 0335, type C 100
Spécification
Capacité (métrique) 350 ml
Matériau Porcelaine
Forme Arrondi
Type Cuvette d’évaporation
Hauteur (métrique) 65 mm
Diamètre (métrique) 125 mm