Learn More
Haldenwanger™ Cuvettes d’évaporation en porcelaine
Code produit 10342152
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
70 ml
190 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10342152 190 ml 1 pièce
12390689 60 ml 1 pièce
12360709 70 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 10342152 Fournisseur Haldenwanger™ Code fournisseur 130/5
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Émail intérieur et extérieur
Forme profonde, forme française, émaillées à l’intérieur et à l’extérieur.
Spécification
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 190 ml
Matériau Porcelaine
Forme Arrondi
Type Cuvette d’évaporation
Finition intérieure Vitré
Hauteur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 97 mm