Learn More
Karl Hecht™ Plats d'évaporation demi-ronds en porcelaine
Description
- Avec bec verseur
- Structure en porcelaine
- DIN 12903
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
| Description | Demi-rond |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Porcelaine |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Finition intérieure | Vitré |
| Hauteur (métrique) | 26 mm |
| Diamètre (métrique) | 70 mm |