Learn More
Karl Hecht™ Plats d'évaporation demi-ronds en porcelaine
Code produit 10359271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
75 ml
310 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10359271 75 ml 1 pièce
10195631 50 ml 1 pièce
10033971 310 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10359271 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 47000008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.72€
    20.00€ / 1 pièces
    Économisez 5.72€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Émaillée à l'intérieur comme à l'extérieur pour une finition exceptionnellement lisse.
  • Avec bec verseur
  • Structure en porcelaine
  • DIN 12903
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Description Demi-rond
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 75 ml
Matériau Porcelaine
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Finition intérieure Vitré
Hauteur (métrique) 34 mm
Diamètre (métrique) 80 mm