Learn More
Haldenwanger™ Entonnoir de Hirsch en porcelaine
Description
Avec plaque de filtration perforée fixe.
Spécification
Spécification
| Matériau | Porcelaine |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Diamètre (métrique) de la plaque | 9mm |
| Diamètre (métrique) du disque | 9mm |
| Comprend | Avec plaque de filtration fixe |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Entonnoir Hirsch |