Learn More
Heinz Herenz Mortier en porcelaine
Code produit 30158417
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
30 ml
70 ml
75 ml
110 ml
160 ml
220 ml
500 ml
650 ml
1 000 ml
2 250 ml
4 300 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30158417 30 ml 1 pièce
30158357 500 ml 1 pièce
30158387 1 000 ml 1 pièce
30158446 70 ml 1 pièce
30158378 4 300 ml 1 pièce
30158311 110 ml 1 pièce
30158513 220 ml 1 pièce
30158448 2 250 ml 1 pièce
30158471 650 ml 1 pièce
30158360 75 ml 1 pièce
30158435 25 ml 1 pièce
30158516 160 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 30158417 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1070969
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mortier en porcelaine à finition rugueuse.
  • Finition rugueuse
  • Porcelaine
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Type Mortier
Finition Rugueux
Capacité (métrique) 30 ml