Learn More
Hecht Karl™ Mortier en porcelaine
Code produit 10565592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
70 mm
130 mm
150mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10565592 20 mm 1 pièce
10044041 130 mm 1 pièce
10431332 150mm 1 pièce
10175921 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10565592 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 47030006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    17.34€ / 1 pièces
    Économisez 7.26€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Type de produit Mortier
Matériau Porcelaine
Hauteur (métrique) 32mm
Capacité (métrique) 60 mL