Learn More
Heinz Herenz Pilon en porcelaine à finition rugueuse
Code produit 30158503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
54 mm
115 mm
135 mm
150 mm
175 mm
210 mm
250 mm
280 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30158503 175 mm 1 pièce
30158514 210 mm 1 pièce
30158433 150 mm 1 pièce
30158356 115 mm 1 pièce
30158457 - 1 pièce
30158430 280 mm 1 pièce
30158466 135 mm 1 pièce
30158479 250 mm 1 pièce
30158321 54 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 30158503 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1070978
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pilon en porcelaine à finition rugueuse.
  • Finition rugueuse
  • Porcelaine
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de produit Pilon
Matériau Porcelaine
Type Pilon
Finition Rugueux
Capacité (métrique) 175 mm