Learn More
Haldenwanger™ Mortier à bec verseur en porcelaine
Description
Les surfaces de broyage ne sont pas vitrifiées.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 250 mm |
| Type de produit | Mortier |
| Matériau | Porcelaine |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Comprend | Avec bec verseur |
| Type | Mortier |
| Capacité (métrique) | 2400mL |