Learn More
R&D Systems™ Porcine Aminopeptidase N/CD13 (NP_999442.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Aminopeptidase N/CD13 |
| Numéro d’adhésion | NP_999442.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formule | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Type d’insert | 2905 bp |
| Identification génétique (Entrez) | 290 |
| Alias de gène | alanyl (membrane) aminopeptidase, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, aminopeptidase N, ANPEP, AP-M, APN, AP-N, CD13, CD13 antigen, CD13APN, EC 3.4.11, EC 3.4.11.2, gp150, LAP1, Microsomal aminopeptidase, Myeloid plasma membrane glycoprotein CD13, P150, PEPN, PEPNhAPN |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Porcine |
| Gamme de produits | R&D Systems |
| Afficher plus |