Learn More
Invitrogen™ Porcine Angiopoietin-1 ELISA Kit
Code produit 17195083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17195083 96 dosages 96 pièces
17165949 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17195083 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ES1RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    646.00€ / 96 pièces
    Économisez 114.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
ELISA
Porcine Angiopoietin-1 quantitates porcine Angiopoietin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine Angiopoietin-1.
Angiopoietins are proteins with important roles in vascular development and angiogenesis. All angiopoietins bind with similar affinity to an endothelial cell-specific tyrosine-protein kinase receptor. The protein encoded by this gene is a secreted glycoprotein that activates the receptor by inducing its tyrosine phosphorylation. It plays a critical role in mediating reciprocal interactions between the endothelium and surrounding matrix and mesenchyme. The protein also contributes to blood vessel maturation and stability, and may be involved in early development of the heart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion 1110046O21Rik ; AGP1 ; AGPT ; Agpt1 ; Ang1 ; Ang-1 ; angiopoïetine 1 ; angiopoïetine-1 ; ANGPT1 ; facteur de croissance endothélial ; KIAA0003
Plage de dosage 0,061 à 15 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,06 ng/ml
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Espèces cibles Human, Pig
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène 1110046O21Rik; 2810039D03Rik; AGP1; Agpt; Agpt1; ANG1; ang-1; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 1; angiopoietin 3; angiopoietin like 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-1; Angiopoietin-3; angiopoietin-like 1; angiopoietin-like protein 1; Angiopoietin-related protein 1; Angpt1; ANGPT3; Angptl1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); endothelial growth factor; KIAA0003; PSEC0154; tie2 receptor ligand; UNQ162; UNQ162/PRO1881110046O21Rik; 2810039D03Rik; AGP1; Agpt; Agpt1; ANG1; ang-1; ANG3; ANG-3; angioarrestin; angiopoietin 1; angiopoietin 3; angiopoietin like 1; angiopoietin Y1; angiopoietin-1; Angiopoietin-3; angiopoietin-like 1; angiopoietin-like protein 1; Angiopoietin-related protein 1; Angpt1; ANGPT3; Angptl1; AngY; ARP1; dJ595C2.2; dJ595C2.2 (angiopoietin Y1); endothelial growth factor; KIAA0003; PSEC0154; tie2 receptor ligand; UNQ162; UNQ162/PRO188;
Identification génétique (Entrez) Q9BDY8
Symbole de gène(s) Angpt1
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Angiopoiétine 1
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min