Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de décorine porcine
Code produit 17195093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17195093 96 dosages 96 pièces
17165959 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17195093 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ES5RB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    760.00€
    646.00€ / 96 pièces
    Économisez 114.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
ELISA
Porcine Decorin quantitates porcine Decorin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine Decorin.
Decorin is a member of the small, leucine-rich proteoglycan (SLRP) family along with biglycan. Found in the interterritorial region of cartilage, decorin interacts with collagen and other matrix proteins to regulate the cartilaginous matrix. It has been shown to interact with fibronectin, thrombospondin, C1q, epidermal growth factor receptor (EGFR), and TGF-b. It is believed that decorin also plays a role in the cell cycle of chondrocytes. The decorin neoepitope fragment has a sequence of PKTLQE, and is generated by MMP-3 or ADAMTS-4 cleavage at Glu154-Leu155 of decorin core protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion protéoglycane osseuse II ; CSCD ; DC ; Dcn ; protéine DCN ; DCN1C ; Décorine ; préprotéine isoforme de décorine a ; protéoglycane-II de dermatane-sulfate ; protéoglycane-II de dermatane sulfate (décorine) ; protéoglycanes II de dermatan sulfate ; DSPG ; DSPG2 ; mDcn ; PG40 ; PGII ; PGS2 ; PG-S2 ; protéine de noyau de protéoglycane ; lie les fibres de collagène de type I et la TGF-bêta ; décorine ; semblable à la protéoglycane osseuse II ; similaire à la décorine ; SLRR1B ; protéine riche en leucine de petite taille 1 B ; produit protéique sans nom
Plage de dosage 4 à 1 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 4 pg/ml
Conjugué Biotine
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Espèces cibles Human, Pig
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Alias de gène Bone proteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform a preproprotein; Dermatan sulfate proteoglycan-II; dermatan sulfate proteoglycan-II (decorin); dermatan sulphate proteoglycans II; Dermatan sulphate proteoglycans II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglycan core protein; proteoglycan core protein; binds type I collagen fibers and TGF-beta; decoron; similar to bone proteoglycan II; similar to decorin; SLRR1B; Small leucine rich protein 1B; small leucine-rich protein 1B; unnamed protein productBone proteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN protein; DCN1C; Decorin; decorin isoform a preproprotein; Dermatan sulfate proteoglycan-II; dermatan sulfate proteoglycan-II (decorin); dermatan sulphate proteoglycans II; Dermatan sulphate proteoglycans II (DSPG2); DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; proteoglycan core protein; proteoglycan core protein; binds type I collagen fibers and TGF-beta; decoron; similar to bone proteoglycan II; similar to decorin; SLRR1B; Small leucine rich protein 1B; small leucine-rich protein 1B; unnamed protein product;
Identification génétique (Entrez) Q9XSD9
Symbole de gène(s) Analyse DCN
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Plasma, 50 µl ; surnageant, 50 µl ; sérum, 50 µl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible Décorine
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min