Learn More
MedChemExpress Porcine dynorphin A(1-13)
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.61% |
| CAS | 72957-38-1 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Poids moléculaire | 1603.96 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : ≥ 60 mg/mL (37.41 mM) |
| Synonyme | Dynorphin A Porcine Fragment 1-13 |