Learn More
R&D Systems™ Porcine IL-12/IL-35 p35 (Q29053.2) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | IL-12/IL-35 p35 |
| Numéro d’adhésion | Q29053.2 |
| Alias de gène | CLMF, IL12A, IL-12A, IL-12p35, Ll12a, NFSK, NKSF1, P35, IL-12A, IL35p35 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Porcine |
| Quantité | 10 μg |