Learn More
R&D Systems™ Porcine Neuropilin-1 (XP_005668233.1) VersaClone cDNA
Spécification
Spécification
| Expression | Neuropilin-1 |
| Numéro d’adhésion | XP_005668233.1 |
| Identification génétique (Entrez) | 8829 |
| Alias de gène | BDCA4, BDCA-4, CD304, CD304 antigen, DKFZp686A03134, DKFZp781F1414, neuropilin 1, neuropilin-1, Neuropilin1, NP1, NRP, NRP1, transmembrane receptor, Vascular endothelial cell growth factor 165 receptor, VEGF165R |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Porcine |
| Quantité | 10 μg |