Learn More
Gibco™ Sérum porcin
Code produit 11500646 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11500646 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11500646 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26250084
 Article restreint
En stock
Standard (filtration stérile)
  • Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays
  • It has earned the trust of researchers with consistent quality and award-winning support
  • Helps meet research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: New Zealand
  • Age: 1 year or less
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Congelé (glace sèche)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Porc / porcin
Age Généralement moins de 1 an
Pays d’origine Nouvelle-Zélande
Forme Liquide
Type de produit Sérum porcin
Quantité 500 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Gamme de produits Gibco
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.