Learn More
R&D Systems™ Porcine TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Description
The Porcine TNF-alpha Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies porcine TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 23.40 - 1500pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 5pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Porcine TNF-alpha |
| Suffisant pour | 1 plaque à 96 puits |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Identification génétique (Entrez) | 397086 |
| Volume d’échantillon | Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL) |
| Conditions de stockage | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Afficher plus |