Learn More
Thermo Scientific™ Résine échangeuse d’anions forts POROS™ HQ 50 μm
Code produit 15662135 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
50 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15662135 10 ml 10mL
15672135 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15662135 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 82077
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
POROS XQ est une résine haute capacité, haute résolution et tolérante au sel qui permet une capacité de liaison dynamique > 140 mg/ml tout en offrant des performances de séparation exceptionnelles
Les résines POROS™ de 50 microns sont disponibles pour les applications à basse pression, y compris le biotraitement en aval à grande échelle. La résine POROS HQ est basée sur un groupe fonctionnel quaternisé de polyéthylèneimine qui produit une résine Perfusion Chromatography™ de haute capacité conçue pour la séparation et la purification de biomolécules.
  • Productivité accrue : haut débit et grande capacité dynamique associés à la chromatographie par perfusion
  • Stabilité chimique : permet un nettoyage et une désinfection agressifs
  • Accès amélioré aux biomolécules : fourni par de grands pores, allant de 500 à 10 000 Å
  • Particules de polystyrène-divinylbenzène : offrent une matrice robuste et facilement emballable
  • Développer de meilleures méthodes de séparation dans un délai plus court : la vitesse de la technologie de chromatographie par perfusion réduit les semaines d’expérimentation à seulement quelques heures de travail ; vous avez alors beaucoup de temps pour explorer toutes les variables de votre séparation
Réduction du temps de préparation des échantillons
Vous pouvez remplacer de nombreuses étapes de préparation d’échantillons par la technologie de chromatographie par perfusion à haute vitesse. Par exemple, la dialyse de grands volumes de matériaux peut être remplacée par un traitement à haut débit de l’échantillon dilué. L’élution dans un petit volume de nouveau tampon réalise à la fois l’échange de tampons et la concentration.
Création de nouveaux dosages pour une analyse plus efficace
La technologie de chromatographie par perfusion n’est pas limitée aux modes de séparation standard. Les enzymes et les ligands d’affinité peuvent être immobilisés sur les milieux POROS. En combinant des digestions rapides de protéines sur colonne avec des immunoessais rapides sur colonne et des séparations chromatographiques, vous pouvez créer des dosages entièrement nouveaux avec un potentiel illimité.
Haute capacité, haute résolution, grande vitesse
Contrairement aux milieux de chromatographie conventionnels, les particules de résine de chromatographie par perfusion POROS sont conçues pour avoir deux classes discrètes de pores. De larges pores —traversants permettent à l’écoulement de convection de se produire par les particules elles-mêmes, portant rapidement les molécules d’échantillon à de courts pores diffusifs à l’intérieur. En réduisant la distance sur laquelle la diffusion doit se produire, le temps nécessaire aux molécules d’échantillons pour interagir avec les sites de liaison internes est également réduit. La diffusion n’est plus limitée et les débits peuvent être considérablement augmentés sans compromettre la résolution ou la capacité. Les séparations peuvent être atteintes à une vitesse de 1 000 à 5 000 cm/h contre une vitesse de 50 à 360 cm/h pour les résines conventionnelles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Résine échangeuse dʼanions forts HQ
Composants standard Polyéthylèneimine quaternisée
À utiliser avec (application) Séparation et purification des biomolécules
Quantité 10 mL
Volume (métrique) 10 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Gamme de produits POROS
Format Microbille Poros
Phase stationnaire Polyéthylèneimine quaternisée
Cible de purification Protéine