Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Protein A Affinity HPLC Columns
Code produit 18486618 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PEEK
Stainless Steel
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
2.1 mm
4.6 mm
Quantité:
1 colonnes
Conditionnement:
0.10mL
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Quantité Conditionnement
18486618 PEEK 50 mm 4.6 mm 1 colonnes 1 pièce
18406478 PEEK 100 mm 4.6 mm 1 colonnes 1 pièce
18426438 Stainless Steel 30 mm 2.1 mm 1 colonnes 1 pièce
17777518 PEEK 30 mm 2.1 mm 1 colonnes 0.10mL
18415402 PEEK 30 mm 2.1 mm 1 colonnes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18486618 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1502224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2090.00€
    2015.00€ / 1 pièces
    Économisez 75.00€
    3% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermo Scientific™ POROS™ Protein A is based on an immobilized recombinant Protein A functional group designed for high throughput purification of antibodies. The 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
POROS Protein A is based on an immobilized recombinant Protein A functional group designed for high throughput purification of antibodies. The 20 micron particle size is used for high resolution and small scale preparative to semi-preparative separation of biomolecules.
Milieux et colonnes préemballées pour chromatographie haute performance POROS™
  • Une résine de chromatographie haute performance pour les séparations à l’échelle analytique ou industrielle
  • Productivité accrue : haut débit et grande capacité dynamique associés à la chromatographie à haute performance™
  • Stabilité chimique : permet un nettoyage et une désinfection agressifs
  • Amélioration de l’accès aux biomolécules : fourni par de grands pores, allant de 500 à 10 000 Å
  • Particules de polystyrène-divinylbenzène : offrent une matrice robuste et facilement emballable
  • Développer de meilleures méthodes de séparation dans un délai plus court : la vitesse de la technologie de chromatographie à haute performance réduit les semaines d’expérimentation à seulement quelques heures de travail ; vous avez alors beaucoup de temps pour explorer toutes les variables de votre séparation
Réduire la préparation d’échantillons fastidieuse
Vous pouvez remplacer de nombreuses étapes de préparation d’échantillons par la technologie de chromatographie à haute performance à haute vitesse. Par exemple, la dialyse de grands volumes de matériaux peut être remplacée par un traitement à haut débit de l’échantillon dilué. L’élution dans un petit volume de nouveau tampon réalise à la fois l’échange de tampons et la concentration.
Créer de nouveaux dosages pour une analyse plus efficace
La technologie de chromatographie à haute performance ne se limite pas aux modes de séparation standard. Les enzymes et les ligands d’affinité peuvent être immobilisés sur les milieux POROS. En combinant des digestions rapides de protéines sur colonne avec des immunoessais rapides sur colonne et des séparations chromatographiques, vous pouvez créer des dosages entièrement nouveaux avec un potentiel illimité.
Grande capacité, grande résolution, grande vitesse
Contrairement aux milieux de chromatographie classiques, les particules de résine de chromatographie à haute performance POROS™ sont conçues pour avoir deux classes discrètes de pores. De larges pores traversants permettent à l’écoulement de convection de se produire par les particules elles-mêmes, portant rapidement les molécules d’échantillon à de courts pores diffusifs à l’intérieur. En réduisant la distance sur laquelle la diffusion doit se produire, le temps nécessaire aux molécules d’échantillons pour interagir avec les sites de liaison internes est également réduit. La diffusion n’est plus limitée et les débits peuvent être considérablement augmentés, sans compromettre la résolution ou la capacité. Les séparations peuvent être atteintes à une vitesse de 1 000 à 5 000 cm/h contre une vitesse de 50 à 360 cm/h pour les milieux conventionnels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format de colonne Préemballé
Diamètre (métrique) 4.6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 2400 psi (170 bar)
Granulométrie 20 μm
pH 2-10
Porosité 2000 Å
Quantité 1 colonnes
Température 2-40°C
Phase stationnaire Protéine A
Gamme de produits POROS
Capacité de liaison 19 mg/mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Volume (métrique) 0.8 mL
Matériau de remplissage Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Type de colonne Affinité, Analytique
Phase Affinity Separation
Matériau PEEK
Technique Bio-LC
Show More Show Less
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.