Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Pre-packed columns
Code produit 18446698 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
200 μl
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
18446698 200 μl 200µL
18406488 600 μl 600µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18446698 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A30723
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms. These particular RoboColumns contain POROS D50 resin, a 50-micron weak anion-exchange resin suitable for low-pressure applications, including large-scale downstream bioprocessing.
Caractéristiques de la résine :
  • Productivité accrue : grâce au débit élevé et à la grande capacité dynamique associés à la chromatographie à haute performance
  • Stabilité chimique : permet un nettoyage et une désinfection agressifs
  • Amélioration de l’accès aux biomolécules : fournie par de grands pores (500-10 000 Å)
  • Particules de polystyrène-divinylbenzène : offrent une matrice robuste et facilement emballable
  • Méthodes de sélection plus efficaces en moins de temps : la vitesse de la chromatographie haute performance réduit les semaines d’expérimentation à quelques heures seulement, ce qui laisse plus de temps pour explorer toutes les variables de votre séparation
RoboColumn™ est une marque déposée d’ATOLL GmbH.
Spécification
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Capacité de colonne 200 μl
Débit 16 à 1000 cm/h
Quantité 200 μL