Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 D RoboColumn™ Pre-packed columns
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms. These particular RoboColumns contain POROS D50 resin, a 50-micron weak anion-exchange resin suitable for low-pressure applications, including large-scale downstream bioprocessing.
Caractéristiques de la résine :
- Productivité accrue : grâce au débit élevé et à la grande capacité dynamique associés à la chromatographie à haute performance
- Stabilité chimique : permet un nettoyage et une désinfection agressifs
- Amélioration de l’accès aux biomolécules : fournie par de grands pores (500-10 000 Å)
- Particules de polystyrène-divinylbenzène : offrent une matrice robuste et facilement emballable
- Méthodes de sélection plus efficaces en moins de temps : la vitesse de la chromatographie haute performance réduit les semaines d’expérimentation à quelques heures seulement, ce qui laisse plus de temps pour explorer toutes les variables de votre séparation
RoboColumn™ est une marque déposée d’ATOLL GmbH.
Spécification
Spécification
| Débit | 16 à 1000 cm/h |
| Capacité de colonne | 200 μl |
| Quantité | 200 μL |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 8°C or at room temperature. |