Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballée POROS™ GoPure™ AAV9, 0,5 x 5 cm, 1 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
POROS GoPure pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
- Dimensions de 0,5 x 5 cm, avec un volume de lit nominale de 1 ml, fournissant une plateforme de sélection uniforme
- Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
- Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
La résine POROS CaptureSelect AAV9 50 μm (réf. cat. A27354) de cette colonne GoPure possède un nouveau ligand AAV9 CaptureSelect, ce qui la rend particulièrement adaptée à la capture par affinité des sérotypes du virus adéno-associé (AAV9).
- Pratique — Des colonnes prêtes à l’emploi qui simplifient et accélèrent l’évaluation des résines POROS
- Conservation de l’échantillon — Le volume nominal du lit de 1 ml minimise les besoins en échantillons pour la sélection de plusieurs résines
- Évolutivité simplifiée — L’uniformité et la variété de la famille GoPure de colonnes préemballées simplifient la mise à l’échelle et la modélisation des procédés
Les colonnes préemballées GoPure de 0,5 cmD ont été développées pour répondre aux besoins des chercheurs en développement de processus nécessitant une plateforme de sélection des résines POROS pratique et uniforme. Le volume de lit de 1 ml réduit les besoins en échantillons, et le temps de séjour recommandé de ≥3 minutes (0,3 ml/min) sur cette colonne de 5 cm de longueur équivaut à 400 cm/h sur un lit de 20 cm de hauteur. Des spécifications détaillées peuvent être trouvées dans le mode d’emploi des colonnes POROS GoPure de 0,5 cmD ci-dessous.
D’autres résines échangeuses d’anions POROS, ainsi que des résines échangeuses de cations, sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS présentent une structure poporale unique qui offre un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits.
Pour la mise à l’échelle, les colonnes préemballées GoPure sont disponibles dans une gamme de diamètres et dans plusieurs hauteurs de lit qui correspondent à une plage de volume de colonne allant de 5 ml à 6,3 litres.
Specifica
Specifica
| Pression max. | 30 bar |
| Porosité | Not Applicable |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Quantité | 1 colonne |
| Granulométrie | 50 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Chromatography Systems |
| Type | Affinity Column |
| Diamètre (métrique) interne | 0.5 cm |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Gamme de produits | POROS GoPure |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.