Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballé POROS™ GoPure™ 50 HQ, 0,5 x 5 cm, 1 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
POROS GoPure 0.5 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS ion exchange resins or for small scale purification.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
- Dimensions de 0,5 x 5 cm, avec un volume de lit nominale de 1 ml, fournissant une plateforme de sélection uniforme
- Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
- Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
La résine de cette colonne POROS GoPure ™ HQ 50 μm possède un groupe fonctionnel de polyéthylèneimine quaternisé pour une chromatographie d’échange d’anions forte.
- Pratique — Des colonnes prêtes à l’emploi qui simplifient et accélèrent l’évaluation des résines POROS
- Conservation de l’échantillon — Le volume nominal du lit de 1 ml minimise les besoins en échantillons pour la sélection de plusieurs résines
- Évolutivité simplifiée — L’uniformité et la variété de la famille POROS GoPure de colonnes préemballées simplifient la mise à l’échelle et la modélisation des procédés
Les colonnes préemballées POROS GoPure de 0,5 cm ont été développées pour répondre aux besoins des chercheurs en développement de procédés nécessitant une plateforme de sélection des résines POROS pratique et uniforme. Le volume de lit de 1 ml réduit les besoins en échantillons, et le temps de séjour recommandé de ≥3 minutes (0,3 ml/min) sur cette colonne de 5 cm de longueur équivaut à 400 cm/h sur un lit de 20 cm de hauteur. Des spécifications détaillées peuvent être trouvées dans le mode d’emploi des colonnes POROS GoPure de 0,5 cm ci-dessous.
D’autres résines échangeuses d’anions POROS, ainsi que des résines échangeuses de cations, sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS™ présentent une structure unique des pores qui assure un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits.
Pour la mise à l’échelle, les colonnes préemballées POROS GoPure sont disponibles dans une gamme de diamètres et dans plusieurs hauteurs de lit qui correspondent à une plage de volume de colonne allant de 5 ml à 6,3 litres.
Spécification
Spécification
| Pression max. | 30 bars |
| Porosité | Not Applicable |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Quantité | 1 colonne |
| Granulométrie | 50 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Chromatography Systems |
| Type | Anion Exchange Column |
| Diamètre (métrique) interne | 0.5 cm |
| Contenu et stockage | Expédié dans 20 % d’éthanol entre 2 °C et 30 °C. |
| Gamme de produits | GoPure |
| Afficher plus |