Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballé POROS™ GoPure™ 50 HQ, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
POROS GoPure 0.8 cm pre-packed columns are intended for the screening of POROS affinity, ion exchange, and hydrophobic interaction chromatography (HIC) resins or for small scale purification.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
- Dimensions de 0,8 x 10 cm, avec un volume de lit nominal de 5 ml, fournissant une plateforme de sélection uniforme
- Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
- Pratique — Les colonnes prêtes à l’emploi simplifier et accélérer les évaluations des résines POROS
- La hauteur de lit de 10 cm et le volume de lit de 5 ml permettent le développement initial du processus à l’échelle du laboratoire
- Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
La résine POROS HQ 50 μm (réf. cat. 82077) de cette colonne POROS GoPure possède un groupe fonctionnel de polyéthylèneimine quaternisé pour une chromatographie d’échange d’anions forts.
D’autres résines échangeuses d’anions POROS, ainsi que des résines échangeuses de cations, sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS présentent une structure poporale unique qui offre un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits.
Spécification
Spécification
| Pression max. | 30 bar |
| Porosité | Not Applicable |
| Longueur (métrique) | 10 cm |
| Quantité | 1 colonne |
| Granulométrie | 50 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Chromatography Systems |
| Type | Anion Exchange Column |
| Diamètre (métrique) interne | 0.8 cm |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 30°C. Do not freeze. |
| Gamme de produits | POROS GoPure |
| Afficher plus |