Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballée POROS™ GoPure™ MabCapture A, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Code produit 18466488 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 colonne
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18466488 1 colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18466488 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.00€
    908.00€ / 1 pièces
    Économisez 36.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les colonnes préemballées Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ de 0,8 cm sont destinées au criblage des résines d‘affinité, d‘échange d‘ions et de chromatographie d‘interaction hydrophobe (HIC) POROS ou à la purification à petite échelle.
Les colonnes préemballées POROS GoPure de 0,8 cm sont destinées au criblage des résines d‘affinité, d‘échange d‘ions et de chromatographie d‘interaction hydrophobe (HIC) POROS ou à la purification à petite échelle.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Dimensions de 0,8 x 10 cm, avec un volume de lit nominal de 5 ml, fournissant une plateforme de sélection uniforme
  • Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
  • Pratique — Les colonnes prêtes à l’emploi simplifier et accélérer les évaluations des résines POROS
  • La hauteur de lit de 10 cm et le volume de lit de 5 ml permettent le développement initial du processus à l’échelle du laboratoire
  • Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
La résine POROS MabCapture A 50 μm (réf. cat. 4374732) de cette colonne GoPure présente un ligand de la protéine A immobilisé sur la structure POROS, ce qui convient à la chromatographie d’affinité de capture.
D’autres résines échangeuses d’ions d’interaction hydrophobe POROS sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS présentent une structure poporale unique qui offre un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits.
Spécification
Diamètre (métrique) 0.8 cm
Longueur (métrique) 10 cm
Quantité 1 colonne
Gamme de produits POROS GoPure
Conditions d’expédition Glace humide
Volume (métrique) 5 mL
Type de colonne Préemballé
Type de produit Colonne préemballée