Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballée POROS™ GoPure™ XQ, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes préemballées POROS GoPure de 0,5 x 5cm sont destinées au criblage des résines d‘affinité, d‘échange d‘ions et de chromatographie d‘interaction hydrophobe (HIC) POROS ou à la purification à petite échelle.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
- Dimensions de 0,8 x 10 cm, avec un volume de lit nominal de 5 ml, fournissant une plateforme de sélection uniforme
- Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
- Pratique — Les colonnes prêtes à l’emploi simplifier et accélérer les évaluations des résines POROS
- La hauteur de lit de 10 cm et le volume de lit de 5 ml permettent le développement initial du processus à l’échelle du laboratoire
- Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
La résine POROS XQ (réf. cat. 82073) de cette colonne GoPure présente un groupe fonctionnel d’échange d’anions forts et est une résine à haute capacité et à haute résolution avec une tolérance au sel excellente.
D’autres résines échangeuses d’anions POROS, ainsi que des résines échangeuses de cations, sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS présentent une structure poporale unique qui offre un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits.
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 5 mL |
| Chimie pour les colonnes | Amine quaternaire exclusive |
| À utiliser avec (application) | Purification à petite échelle, Fort échange anionique |
| Pression max. | 435 psi (30 bars) |
| Gamme de produits | POROS GoPure |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Phase stationnaire | Résine POROS XQ |
| Type | Colonne préemballée |
| Quantité | 1 colonne |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Afficher plus |