Learn More
Thermo Scientific™ Colonne préemballée POROS™ GoPure™ XS, 0,8 x 10 cm, 5 ml
Code produit 30067388 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 colonne
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30067388 1 colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30067388 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A36638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    884.36€
    778.00€ / 1 pièces
    Économisez 106.36€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les colonnes préemballées Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ de 0,8 cm sont destinées au criblage des résines d‘affinité, d‘échange d‘ions et de chromatographie d‘interaction hydrophobe (HIC) POROS ou à la purification à petite échelle.
Les colonnes préemballées POROS GoPure de 0,8 cm sont destinées au criblage des résines d‘affinité, d‘échange d‘ions et de chromatographie d‘interaction hydrophobe (HIC) POROS ou à la purification à petite échelle.
Ces colonnes préemballées sont prêtes à être connectées et présentent les caractéristiques suivantes :
  • Dimensions de 0,8 x 10 cm, avec un volume de lit nominal de 5 ml, fournissant une plateforme de sélection uniforme
  • Connexion directe aux systèmes de chromatographie standard
  • Pratique — Les colonnes prêtes à l’emploi simplifier et accélérer les évaluations des résines POROS
  • La hauteur de lit de 10 cm et le volume de lit de 5 ml permettent le développement initial du processus à l’échelle du laboratoire
  • Emballées avec des résines à haute performance POROS qui offrent une capacité de liaison dynamique élevée et une haute résolution sur une large gamme de débits
La résine POROS XS (réf. cat. 82071) de cette colonne POROS GoPure possède un groupe fonctionnel sulfopropyle pour la chromatographie d’échange de cations forts.
D’autres résines échangeuses d’anions POROS, ainsi que des résines échangeuses de cations, sont également disponibles dans ce format de colonne. Toutes les résines de chromatographie à haute performance POROS présentent une structure poporale unique qui offre un excellent transport de masse pour une capacité et une résolution élevées sur une large gamme de débits.
Spécification
Pression max. 30 bar
Porosité Not Applicable
Longueur (métrique) 10 cm
Quantité 1 colonne
Granulométrie 50 μm
À utiliser avec (équipement) Chromatography Systems
Type Cation Exchange Column
Diamètre (métrique) interne 0.8 cm
Contenu et stockage Store at 2°C to 30°C. Do not freeze.
Gamme de produits POROS GoPure
Type de ligand Sulfopropyl
Matrice Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Conditions d’expédition Température ambiante
Format de colonne Colonne de chromatographie
Volume du lit 5 mL