Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ 50 HQ RoboColumn™ Pre-packed columns
Code produit 18486708 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
200 μl
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
18486708 600 μl 600µL
18416518 200 μl 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18486708 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A30718
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips. They are useful for fully automated and parallel chromatographic separations using robotic liquid handling platforms. These particular RoboColumns contain POROS HQ50 resin, a 50-micron strong anion-exchange resin suitable for low-pressure applications, including large-scale downstream bioprocessing.
La résine POROS HQ est une résine de chromatographie à haute performance basée sur un groupe fonctionnel de polyéthylèneimine quaternisée, qui donne une capacité élevée. Il est conçu pour la séparation et la purification des biomolécules pour les séparations à l’échelle analytique ou industrielle
Caractéristiques de la résine :
  • Productivité accrue : grâce au débit élevé et à la grande capacité dynamique associés à la chromatographie à haute performance
  • Stabilité chimique : permet un nettoyage et une désinfection agressifs
  • Amélioration de l’accès aux biomolécules : fournie par de grands pores (500-10 000 Å)
  • Particules de polystyrène-divinylbenzène : offrent une matrice robuste et facilement emballable
  • Méthodes de sélection plus efficaces en moins de temps : la vitesse de la chromatographie haute performance réduit les semaines d’expérimentation à quelques heures seulement, ce qui laisse plus de temps pour explorer toutes les variables de votre séparation
RoboColumn™ est une marque déposée d’ATOLL GmbH.
Spécification
Type de colonne Colonne d’échange d’anions
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Capacité de colonne 600 μl
À utiliser avec (application) Échange d’anions, Purification de protéines
Pression max. 116 psi (8 bars)
Gamme de produits POROS
Cible de purification Protéine
Conditions d’expédition Température ambiante
Phase stationnaire Polyéthylèneimine quaternisée
Type Cartouche de chromatographie
Quantité 600 μL
Diamètre (métrique) 5 mm