Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ 50 HS RoboColumn™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les produits de chromatographie RoboColumn™ sont de petites colonnes fournies sur des bandelettes de 8 colonnes. Ils sont utiles pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles effectuées à l’aide de plateformes de manipulation de liquides autonomes. Ces RoboColumns particulières contiennent de la résine POROS HS50, une résine échangeuse de cations forte de 50 microns adaptée aux applications à basse pression, y compris les bioprocédés en aval à grande échelle.
Features of the resin:
- Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
- Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spécification
Spécification
| Pression max. | 116 psi (8 bars) |
| Phase stationnaire | Groupe fonctionnel sulfopropyle |
| Capacité de colonne | 200 μl |
| Quantité | 200 μL |
| À utiliser avec (application) | Échange cationique, Purification de protéines |
| Type | Cartouche de chromatographie |
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 8°C or at room temperature. |
| Gamme de produits | POROS |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |