Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ 50 HS RoboColumn™
Code produit p-7180427 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
200 μl
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
18496798 200 μl 200µL
18456568 600 μl 600µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18496798 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A30713
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Les produits de chromatographie RoboColumn™ sont de petites colonnes fournies sur des bandelettes de 8 colonnes. Ils sont utiles pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles effectuées à l’aide de plateformes de manipulation de liquides autonomes. Ces RoboColumns particulières contiennent de la résine POROS HS50, une résine échangeuse de cations forte de 50 microns adaptée aux applications à basse pression, y compris les bioprocédés en aval à grande échelle.
Features of the resin:
  • Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
  • Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spécification
Pression max. 116 psi (8 bars)
Phase stationnaire Groupe fonctionnel sulfopropyle
Capacité de colonne 200 μl
Quantité 200 μL
À utiliser avec (application) Échange cationique, Purification de protéines
Type Cartouche de chromatographie
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Gamme de produits POROS
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible Protéine