Learn More
Thermo Scientific™ Résine Select POROS™ MabCapture™ A/G
Code produit 15662145 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
15 ml
50 ml
Conditionnement:
15mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15662145 50 ml 50mL
15642145 5 ml 5mL
15652145 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15662145 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 82087
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
MabCapture A/G Select permet la purification d’anticorps avec des performances de liaison dynamique élevées à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés
La résine de sélection POROS™ MabCapture™ A/G est une nouvelle résine de chromatographie de la protéine A/G à haut débit fabriquée à lʼaide de notre propre ligand de protéine A/G pour permettre des performances de purification à haut débit. Cette résine permet la purification dʼanticorps avec des performances de liaison dynamique élevées à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés lorsque dʼautres produits de chromatographie en phase liquide ne peuvent pas fonctionner.
La résine de sélection POROS MabCapture A/G fournit la combinaison la plus polyvalente des caractéristiques chromatographiques et permet une purification à haut rendement et de haute pureté pour les IgG entières provenant d’échantillons de sérum de mammifères. Elle permet la purification dʼanticorps avec des performances de liaison dynamiques élevées à faible débit et maintient une capacité de liaison supérieure à des vitesses linéaires élevées.
  • Permet de maintenir une capacité de liaison dynamique élevée à des débits linéaires supérieurs à 700 cm/h
  • Concevoir des procédés avec une plus de flexibilité (lits moins profonds, débits plus rapides ou les deux) en raison des améliorations apportées à l’efficacité de la liaison des anticorps
  • Obtenez la capacité de liaison dynamique la plus élevée pour les anticorps par rapport aux résines de protéine A ou de G classiques à base d’agarose ou de silice
  • Purifiez les IgG polyclonales à partir de presque n’importe quelle espèce mammifère
  • Désinfectez et dépyrogénez avec des agents standard utilisés pour d’autres produits de chromatographie
  • Obtenez des augmentations majeures de la productivité des procédés et réduisez le goulot d’étranglement en aval
La protéine A/G est une protéine chimérique génétiquement modifiée qui combine les cinq domaines de liaison IgG de la protéine A et deux domaines de liaison IgG de la protéine G. La protéine A/G n’est pas aussi dépendante du pH que la protéine A seule, mais possède par ailleurs les propriétés additives de la protéine A et de la protéine G. La protéine A/G permet de lier pratiquement tous les isotypes d’IgG de toutes les espèces de mammifères issus de sérum, d’un liquide d’ascite, de surnageant de culture cellulaire et d’autres échantillons d’anticorps, permettant ainsi une purification efficace des anticorps.
Le développement d’anticorps monoclonaux humanisés a continué à alimenter la croissance du marché biothérapeutique. La réponse à la demande thérapeutique d’anticorps monoclonaux a conduit à des améliorations majeures des systèmes d’expression à base de cellules qui sont utilisés pour fabriquer ces protéines. Par conséquent, ces améliorations ont déplacé le goulot d’étranglement du traitement de l’expression cellulaire en amont à la purification en aval. La résine de chromatographie POROS MabCapture A/G Select offre la capacité, l’efficacité et la flexibilité nécessaires pour améliorer la plateforme de purification en aval, ce qui augmente considérablement la productivité des procédés et la fabrication d’anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Résine de sélection A/G
Composants standard Protéine A/G
À utiliser avec (application) Purification des IgG
Quantité 50 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Gamme de produits POROS
Format Microbille Poros
Phase stationnaire Protéine A/G
Cible de purification Anticorps IgG, anticorps Ig
Conditions d’expédition Glace humide