Learn More
Thermo Scientific™ Résine Select POROS™ MabCapture™ G
Code produit 15612145 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
15 ml
50 ml
Conditionnement:
15mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15612145 5 ml 5mL
15622145 15 ml 15mL
15632145 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15612145 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 82082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    713.40€ / 5mL
    Économisez 106.60€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
La résine de purification d’affinité d’anticorps MabCapture G Select assure une liaison dynamique élevée à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés
La résine Select POROS™ MabCapture™ G est une résine de chromatographie en protéine G à haut débit et à bas prix fabriquée à lʼaide de notre propre ligand couplé à la protéine G pour permettre des performances de purification à haut débit. Elle est utilisée dans diverses méthodes de purification par affinité dʼanticorps et est idéale pour la purification dʼIgG polyclonales à partir de sérum de souris, dʼhumain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes dʼIgG3 humaine et dʼIgG1 de souris. La résine de sélection Poros MabCapture G démontre des performances de liaison dynamique élevées à des débits linéaires faibles et maintient une capacité de liaison supérieure à des débits linéaires élevés où dʼautres produits de chromatographie en phase liquide ne peuvent pas fonctionner.
  • Maintenez une capacité de liaison dynamique élevée aux débits linéaires supérieurs à 700 cm/h
  • Concevoir des procédés avec une plus de flexibilité (lits moins profonds, débits plus rapides ou les deux) en raison des améliorations apportées à l’efficacité de la liaison des anticorps
  • Obtenez la capacité de liaison dynamique la plus élevée pour les anticorps par rapport aux résines de protéines G conventionnelles à base d’agarose ou de silice
  • Purifiez les IgG polyclonales à partir de sérum de souris, d’humain, de vache, de chèvre et de mouton, y compris les isotypes d’IgG3 humaines et d’IgG1 de souris
  • Désinfectez et dépyrogénez avec des agents standard utilisés pour d’autres produits de chromatographie
  • Obtenez des augmentations majeures de la productivité des procédés et réduisez le goulot d’étranglement en aval
La protéine G est une protéine bactérienne à paroi cellulaire isolée des streptocoques du groupe G. La protéine G recombinante a été modifiée pour éliminer sa liaison à l’albumine. La molécule de protéine G contient deux domaines de liaison. Bien que les structures tertiaires de la protéine A et de la protéine G soient très similaires, leurs compositions d’acides aminés diffèrent considérablement, ce qui entraîne des caractéristiques de liaison différentes. La protéine G a une plus grande affinité que la protéine A pour la plupart des IgG de mammifères, en particulier pour certaines sous-classes, y compris les IgG3 humaines, les IgG1 de souris et les IgG2a de rat. Contrairement à la protéine A, la protéine G ne se lie pas aux IgM, IgD et IgA humains.
Le développement d’anticorps monoclonaux humanisés a continué à alimenter la croissance du marché biothérapeutique. La réponse à la demande thérapeutique d’anticorps monoclonaux a conduit à des améliorations majeures des systèmes d’expression à base de cellules qui sont utilisés pour fabriquer ces protéines. Par conséquent, ces améliorations ont déplacé le goulot d’étranglement du traitement de l’expression cellulaire en amont à la purification en aval. L’introduction de la résine de chromatographie POROS MabCapture G Select visait à ouvrir le goulot d’étranglement en aval et à fournir la capacité, l’efficacité et la flexibilité nécessaires pour améliorer la plateforme de purification en aval, ce qui a entraîné des augmentations majeures de la productivité des procédés et de la fabrication d’anticorps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Résine de sélection G
Composants standard Protéine G
À utiliser avec (application) Purification des IgG
Volume (métrique) 5 ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Gamme de produits POROS
Format Microbille Poros
Phase stationnaire Protéine G
Cible de purification Anticorps IgG, anticorps Ig
Conditions d’expédition Glace humide