Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ 50 PI RoboColumn™
Code produit 18476518 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
200 μl
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne unitSize
18476518 200 μl 200µL
18476678 600 μl 600µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18476518 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A30721
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Les produits de chromatographie RoboColumn™ sont de petites colonnes fournies sur des bandelettes de 8 colonnes. Ils sont utiles pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles effectuées à l’aide de plateformes de manipulation de liquides autonomes. Ces RoboColumns particulières contiennent de la résine POROS PI50, une résine échangeuse de cations faible de 50 microns adaptée aux applications à basse pression, y compris les bioprocédés en aval à grande échelle.
POROS PI50 chromatography resin is based on a polyethyleneimine functional group, yielding a high capacity. It is designed for the separation and purification of biomolecules.
Features of the resin:
  • Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
  • Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spécification
Contenu et stockage Store at 2°C to 8°C or at room temperature.
Capacité de colonne 200 μl
Débit 16 à 1000 cm/h
Quantité 200 μL