Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ 50 PI RoboColumn™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les produits de chromatographie RoboColumn™ sont de petites colonnes fournies sur des bandelettes de 8 colonnes. Ils sont utiles pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles effectuées à l’aide de plateformes de manipulation de liquides autonomes. Ces RoboColumns particulières contiennent de la résine POROS PI50, une résine échangeuse de cations faible de 50 microns adaptée aux applications à basse pression, y compris les bioprocédés en aval à grande échelle.
POROS PI50 chromatography resin is based on a polyethyleneimine functional group, yielding a high capacity. It is designed for the separation and purification of biomolecules.
Features of the resin:
- Higher productivity—through high throughput and high dynamic capacity associated with high performance chromatography
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Enhanced biomolecule access—provided via large pores (500-10,000 Å)
- Polystyrenedivinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Better separation methods in less time—the speed of high performance chromatography reduces weeks of experimentation to only a few hours, leaving more time to explore all the variables of your separation
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spécification
Spécification
| Débit | 16 à 1000 cm/h |
| Capacité de colonne | 200 μl |
| Quantité | 200 μL |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 8°C or at room temperature. |