Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ XQ RoboColumn™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Les produits de chromatographie RoboColumn™ sont de petites colonnes fournies sur des bandelettes de 8 colonnes. Ils sont utiles pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles effectuées à l’aide de plateformes de manipulation de liquides autonomes. Ces RoboColumns particulières contiennent de la résine POROS XQ , une résine échangeuse de cations forte de 50 microns adaptée aux applications à basse pression, y compris les bioprocédés en aval à grande échelle.
POROS XQ is a high-capacity, high-resolution, salt-tolerant resin that that enables >140 mg/mL dynamic binding capacity in the presence of up to 6.6 mS/cm NaCl, while delivering exceptional separation performance. A major improvement to the performance of traditional anion exchangers, POROS XQ resin sets the standard for strong anion exchange chromatography in both bind and elute or flow-through modes of operation.
Features of the resin:
- High dynamic binding capacity leading to reduced column size, smaller footprint, decreased water and buffer usage, and reduced cycling
- High resolution supporting improved product yield and purity, ultimately improving the cost of goods for the molecule being produced
- Robust salt tolerance allowing enhanced process design flexibility and streamlining of process flow
- Low operating back pressure and linear pressure versus flow responses driving flexible scalability
- Rigid polymeric bead with covalent surface chemistry for easier handling and packing, and superior physical and chemical stability enabling a more robust downstream purification process
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spezifikation
Spezifikation
| Débit | 16 à 1000 cm/h |
| Porosité | Not Applicable |
| Capacité de colonne | 600 μl |
| Longueur (métrique) | 3 cm |
| Quantité | 1 Strip, 8 Columns |
| Granulométrie | 50 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Robotic Fluid Handlers |
| Type | Anion Exchange Column |
| Diamètre (métrique) interne | 0.5 cm |
| Contenu et stockage | Store at 2°C to 30°C. Do not freeze. |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.