Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ XQ Strong Anion Exchange Resin
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
La résine dʼéchange dʼanions forts POROS™ XQ est une résine haute résolution haute capacité de nouvelle génération, tolérante au sel, qui permet une capacité de liaison dynamique de > 140 mg/ml en présence de NaCl jusquʼà 6,6 mS/cm, tout en offrant des performances de séparation exceptionnelles. Amélioration majeure de la performance des échangeurs dʼanions traditionnels, la résine POROS XQ établit la norme pour la chromatographie échangeuse dʼanions forts dans les modes de fonctionnement à liaison et en éluant ou à flux continu.
- Capacité de liaison dynamique élevée permettant de réduire la taille de la colonne, de réduire l’encombrement, de réduire l’utilisation de l’eau et du tampon et de réduire le nombre de cycles
- Haute résolution pour améliorer le rendement et la pureté des produits, améliorant ainsi le coût final des produits pour la molécule produite
- Tolérance robuste au sel permettant une plus grande flexibilité de conception des procédés et une rationalisation du flux de procédés
- Faible pression de retour de fonctionnement et pression linéaire par rapport aux réponses de flux, ce qui permet une évolutivité flexible
- Microbille polymérique rigide avec chimie de surface covalente pour faciliter la manipulation et l’emballage, et stabilité physique et chimique supérieure permettant un procédé de purification en aval plus robuste
Capacité de liaison dynamique
La résine POROS XQ a une capacité de liaison élevée de plus de 140 mg/ml à 5 % de percée, dans un large éventail de conditions de processus, avec une capacité de liaison supérieure dans une large gamme de conditions de pH et de salinité. Une capacité de liaison dynamique plus élevée a été obtenue en optimisant la structure des pores du cordon de base et la chimie de surface.
Haute résolution
Grâce à une taille de particules optimisée de 50 µm, la résine POROS XQ maintient la capacité de résolution supérieure des résines POROS, ce qui permet de surmonter les niveaux d’impuretés difficiles associés aux procédés de titration élevés. La résolution reste constante sur une large gamme de débits linéaires d’exploitation.
Tolérance robuste au sel
La résine POROS XQ possède une capacité protéique élevée et constante dans une large gamme de concentrations en sel allant jusqu’à 140 mg/ml à 50 mM de NaCl (conductivité 6,6 mS/cm). La capacité de charger des colonnes sous une conductivité plus élevée réduit ou aide à éliminer la dilution des flux d’alimentation des colonnes ou l’élimination des opérations unitaires, telles que la filtration de flux tangentiel.
Specifica
Specifica
| Type | Résine échangeuse dʼanions forts XQ |
| Composants standard | Polyéthylèneimine quaternisée |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie échangeuse dʼanions forts |
| Quantité | 50 mL |
| Volume (métrique) | 50 ml |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur (2–8 °C). |
| Gamme de produits | POROS |
| Format | Microbille Poros |
| Phase stationnaire | Polyéthylèneimine quaternisée |
| Cible de purification | Protéine |
| Vedi altri risultati |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.