Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes préemballées POROS™ XS RoboColumn™
Code produit 18476628 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de colonne:
200 μl
600 μl
Conditionnement:
200µL
600µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de colonne Conditionnement
18476628 600 μl 600µL
18416418 200 μl 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18476628 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A30716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    334.00€ / 600µL
    Économisez 28.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Thermo Scientific™ RoboColumn™ chromatography products are small columns provided in 8-column strips.
Les produits de chromatographie RoboColumn™ sont de petites colonnes fournies sur des bandelettes de 8 colonnes. Ils sont utiles pour les séparations chromatographiques entièrement automatisées et parallèles effectuées à l’aide de plateformes de manipulation de liquides autonomes. Ces RoboColumns particulières contiennent de la résine POROS XS, une résine échangeuse de cations forte de 50 microns adaptée aux applications à basse pression, y compris les bioprocédés en aval à grande échelle.
POROS XS resin is the first high-capacity, high-resolution resin that allows loading to more than 100 mg/mL capacity in the presence of up to 15 mS/cm NaCl, while delivering unprecedented separation capability. A major improvement on traditional cation exchangers, POROS XS resin sets the standard for cation exchange chromatography.
Features of the resin:
  • Dynamic binding capacity leads to reduced column size, smaller footprint, decreased buffer usage, and reduced cycling
  • High resolution supports better product yield and improved impurity clearance
  • Robust salt tolerance allows improved process flexibility, alignment, and process flow streamlining
  • Low back pressure and linear pressure responses help improve scalability
  • Rigid polymeric bead with covalent surface chemistry makes for easier handling and packing, and superior physical and chemical stability, resulting in a robust manufacturing process
RoboColumn™ is a registered trademark of ATOLL GmbH.
Spécification
Porosité Not Applicable
Phase stationnaire Groupe fonctionnel sulfopropyle
Capacité de colonne 600 μl
Longueur (métrique) 3 cm
Quantité 1 Strip, 8 Columns
Granulométrie 50 μm
À utiliser avec (équipement) Robotic Fluid Handlers
Type Cation Exchange Column
Diamètre (métrique) interne 0.5 cm
Contenu et stockage Store at 2°C to 30°C. Do not freeze.
Gamme de produits POROS
Matrice Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads
Conditions d’expédition Température ambiante
Cible Protéine
Format de colonne Cartouche de chromatographie
Volume du lit 600 μL