Learn More
ROBU VitraPOR™ Microbilles en verre poreux
Code produit 16823306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,5 mm
8 mm
Conditionnement:
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
16823306 8 mm 1L
16813306 1,5 mm 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16823306 Fournisseur ROBU VitraPOR™ Code fournisseur 80085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    646.90€
    537.59€ / 1L
    Économisez 109.31€
    16% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Substrat pour culture cellulaire.
  • Verre borosilicaté 3.3 USP classe I pur, sans liant
  • Le procédé spécial n’utilise pas de produits corrosifs et produit une structure poreuse avec des surfaces lisses mais grandes
  • Le verre est entièrement biocompatible et sa charge de surface électrique élevée (potentiel Zeta) contribue à stimuler la croissance cellulaire
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Diamètre (métrique) 8 mm
Description Porosité : 2
Quantité 1 de chaque