Learn More
Porphobilinogène monohydraté, MP Biomedicals™
Product Code. 11493702 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
11493702 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11493702 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215633610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00€
    474.60€ / 10mg
    Économisez 24.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Porphobilinogen monohydrate
CAS 487-90-1
Couleur Blanc
Formule moléculaire C10H14N2O4
Quantité 10 mg
Synonyme porphobilinogen, unii-74khc72qxk, 3-5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrol-3-yl propanoic acid, 1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl, 2-aminomethylpyrrol-3-acetic acid 4-propionic acid, 74khc72qxk, pbg, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propanoic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-1h-pyrrole-3-propionic acid, 5-aminomethyl-4-carboxymethyl-pyrrole-3-propionic acid
Clé InChI QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=C(N1)CN)CC(=O)O)CCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-[5-(aminométhyl)-4-(carboxyméthyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 226.232
CID PubChem 1021
ChEBI CHEBI:17381
Poids de la formule 244.3
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Porphobilinogen Monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Porphobilinogen Monohydrate