Learn More
Porphobilinogène, TRC
Code produit 30412140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412140 10 mg -
30413165 5 mg -
30410490 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30412140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP68950010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-90-1
Formule moléculaire C10H14N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 226.23
Synonyme 5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrole-3-propanoic Acid, PBG, 3-[5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoic Acid hydrate
Nom IUPAC Acide 3-[5-(aminométhyl)-4-(carboxyméthyl)-1H-pyrrol-3-yl]propanoïque
SMILES NCc1[nH]cc(CCC(=O)O)c1CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Porphobilinogen
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
Poids de la formule 226.0954
Pourcentage de pureté >95%