Learn More
OHAUS™ Balance portative - série CR
Code produit 16625164 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
CR2200
CR221
CR5200
CR621
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16625164 CR621 1 pièce
16615164 CR221 1 pièce
16635164 CR2200 1 pièce
16606772 CR5200 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16625164 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30428214
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances électroniques portatives de qualité adaptées à la pesée quotidienne.
  • La conception intuitive à deux boutons facilite le fonctionnement.
  • La conception mince et compacte permet un stockage empilable.
  • Une plateforme de pesée élargie peut traiter de manière adéquate de grands échantillons et une variété
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Indicateur de stabilité, protection mécanique et logicielle contre les surcharges/sous-charges, arrêt automatique
Capacité 620,00 g
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,1000 g
À utiliser avec (application) Pesée
Modèle CR621
Temps de stabilisation 2,000 sec
Modes de pesée Gramme, livre, once, once Troy, & Pennyweight
Dimensions (L x l x H) 23,500 x 17,000 x 5,500 cm
Longueur (impériale) 8,10 in
Longueur (métrique) 205,00 mm
Largeur (impériale) 5,50 in
Largeur (impériale) du bac 5,000 in
Largeur (métrique) 140,00 mm
Largeur (métrique) du bac 125,000 mm
Hauteur (impériale) 1,60 in
Hauteur (métrique) 41,000 mm
Profondeur (impériale) 8,10 in
Profondeur (impériale) du bac 5,200 in
Profondeur (métrique) 205,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 132,000 mm
Poids (impériale) 0,900 lb
Poids (métrique) 0,400 kg
Alimentation électrique 3 piles AA (incluses) ou adaptateur secteur (non inclus)