Learn More
Stirling Ultracold Congélateur ultra-basse température portable / déployable
Code produit 16556034
Modifier l'affichage
Click to view available options
No. of Doors:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit No. of Doors Conditionnement
16556034 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16556034 Fournisseur Stirling Ultracold Code fournisseur ULT25NEUEU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’ULT25NEU est une solution portable pour congélateur ULT permettant d’apporter une capacité de stockage ULT au patient. Ce congélateur portatif, compact, léger et efficace de -86 °C est idéal pour les essais cliniques et l’administration de médicamen
  • Portable, fiable et opération ULT en continu
  • Léger et compact – parfait pour le stockage au point d’utilisation dans les laboratoires et les sites cliniques
  • Ne pèse que 21 kg - Il peut être expédié n’importe où dans le monde dans un colis
  • Disponible avec le système de surveillance de la température sans fil SenseAnywhere
  • Réfrigérants naturels à 100 %
  • Pas de compresseur qui risque de tomber en panne, seulement 2 pièces mobiles
  • Alimentation universelle intégrée, l’ULT25NEU peut donc se connecter à n’importe quelle prise CA ou 12 V CC dans le monde
  • Plage de températures la plus large de l’industrie : -86 °C à -20°C.
  • Contient des boîtes de 18 à 2 pouces avec un faible encombrement
  • Peu d’entretien nécessaire – seul le filtre doit rester propre pour des performances optimales
Spécification
Type Congélateurs ultra-basse température
Capacité (métrique) 25 L
Gamme de températures -20°C à -86°C
Résolution de la température Incréments d’un degré
Capteur Oui
Température (point de consigne) Préréglages pour -86 (par défaut), -40 et -20
Stabilité de la température ±0,3°C
No. of Doors 1
Retour au point de consigne après ouverture des portes 20 minutes à -80°C (armoire vide)
Isolation Vide, mousse de polyuréthane
Intérieur Acier poudré
Finition externe Plastique moulé
Certifications/Conformité CE, cTUVus
Modèle Paillasse, portatif, ULT25NEU
Affichage Panneau de commande avec écran LCD, voyants et boutons
Couleur Vert, blanc
Type de condenseur Refroidissement par air
Type de contrôle Contrôles par microprocesseur
À utiliser avec (application) Stockage des matériaux de laboratoire généraux (non inflammables)
Comprend Deux boîtes en plastique
Ports 1 port d’accès
Type de sonde RTD PT100 classe A
Durée de vie type La durée de vie type est de 5 à 10 ans, selon l’application ou l’utilisation
Garantie Un an
Dégivrage Manuel
Couvercle Couvercle verrouillable
Pic de variation à-80°C Uniformité -3°C à -80°C, de haut en bas
Accords réglementaires Dispositif médical de classe I de la FDA
Chargement des échantillons Jusqu’à 18 boîtes de 2 pouces
Temps de préchauffage de -80 C à -50 C 30 minutes à -60°C (armoire vide), 70 minutes à -40°C (armoire vide)
Dimensions (L x l x H) extérieures 692,5 x 350 x 460 mm (27,3 x 13,8 x 18,1 in)
Dimensions (L x l x H) intérieures 332 x 221 x 340 mm (13,1 x 8,7 x 13,4 in)
Options de surveillance Surveillance et consignation de la température sans fil SenseAnywhere en option
Sécurité d’accès Serrure
Enregistreur de données intégré Enregistreur numérique de données en option
Modes de fonctionnement Peut être réglé de -86 à -20°C.
Protection des points de consigne ±10°C
Connectivité Surveillance et consignation de la température sans fil SenseAnywhere en option
Ampérage Puissance maximale (courant) 280 watts (4 ampères à 120 VAC, 2 ampères à 240 VAC, 15 ampères à 12 V DC)
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Phase Simple de 100 V à 240 V / 50 à 60 Hz, alimentation 12 V en option
Concept écologique Réfrigérant naturel
Capacité en flacons 1 800 tubes de 2 ml / 18 boîtes de deux pouces
Réfrigérant R-170 (Ethane) 10-12 g
Capacité 2 in Boîtes (18)