Learn More
Hanna Instruments™ Appareil de mesure EC/TDS/température portable
Code produit 11707964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme (conductivité):
0 à 3999 μS/cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme (conductivité) Conditionnement
11707964 0 à 3999 μS/cm 1 pièce
11637280 0 à 3999 μS/cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11707964 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI99300N
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Grand boîtier étanche et écran LCD double niveau
  • Appareil de mesure EC/TDS portable et étanche à faible plage de mesure
  • Convient à des applications aussi diverses que le traitement des eaux usées, l'osmose inverse et le CVC.
  • Mesure la conductivité à faible portée dans μS/cm et TDS en ppm
  • Un grand écran LCD multiniveau affiche simultanément la lecture principale, la température et les guides d’étalonnage
  • Étalonnage automatique à un bouton (conductivité ou TDS)
  • Compensation automatique de température avec coefficient de correction de température réglable,β
Spécification
Précision (conductivité) ±2 % à pleine échelle
Étalonnage Automatique, un point à 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0,5) ou 1500 ppm (CONV 0,7)
Points d’étalonnage 1
Gamme (conductivité) 0 à 3999 μS/cm
Résolution (conductivité) 1 μS/cm
Compensation thermique Automatique, 0 à 60 °C (32 à 140 °F) avecβ réglable de 0,0 à 2,4 %/°C avec 0,1%
Gamme (TDS) 0 à 2000 ppm (mg/L)
Résolution (TDS) 1 ppm (mg/L)
Précision (TDS) ±2 % à pleine échelle
Résolution (température) 0,1°C (0,1°F)
Précision (température) ±0.5°C
Type d’affichage LCD
Dimensions (L x l x H) 152 x 58 x 30 mm
Poids (métrique) 205 g
Garantie 2 ans
Type de sonde Sonde EC/TDS HI 76306 avec capteur de température interne, connecteur DIN et câble 1 m (3.3’) (inclus)
Type Appareil de mesure EC/TDS/température portable
Autonomie de la batterie Environ 500 heures d’utilisation continue, arrêt automatique après huit minutes de non-utilisation
Tension 1.5 V