Learn More
Hughes Douche d’urgence portative pour les yeux, le visage et le corps
Code produit 17752338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
24 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
17752338 24 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17752338 Fournisseur Hughes Code fournisseur HEWS0038GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1473.00€
    928.07€ / 1 pièces
    Économisez 544.93€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Douche d’urgence portative en acier inox pour les yeux, le visage et le corps.
  • Cette bouteille portable en acier inox de 15 litres avec douche à main Optiflex lave efficacement les yeux, le visage et le corps en assurant jusqu’à trois minutes de distribution d’eau lorsqu’elle est mise sous pression via une vanne Schrauder
  • Le manomètre et la soupape de sécurité à double action empêchent toute surpression et permettent à l’utilisateur de purger la bouteille pour le nettoyage et l’entretien
Spécification
Hauteur (métrique) 24 cm
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Lavage d’urgence
Largeur (métrique) 26,7 cm