Learn More
Esculape Laboratoire™ Flacons pour douche oculaire pour premiers soins
Code produit 11769102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
200 mL
500 mL
Composition:
Solution isotonique stérile
Solution ophtalmique stérile
Comprend:
Bouchon
Bouchon, étui de rangement et de transport
Casquette, étui de rangement, passant de ceinture avec étui de transport
Solution à pH neutre bleue de 200 ml et solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml
Quantité:
10 paquets
12boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Composition Comprend Quantité Conditionnement
11769102 200 mL Solution isotonique stérile Bouchon, étui de rangement et de transport Unité 1 pièce
13588320 500 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon 12boîte -
11749522 500 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon 12boîte 12 pièces
11962875 200 mL Solution isotonique stérile Casquette, étui de rangement, passant de ceinture avec étui de transport Unité 1 pièce
11759522 200 mL Solution ophtalmique stérile Solution à pH neutre bleue de 200 ml et solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml Unité 1 pièce
11997625 200 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon Unité -
11891553 200 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon 10 paquets 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11769102 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Utiliser Esculape™ Les flacons de solution oculaire pour premiers secours sont fournis avec un étui de transport muni d'une boucle de ceinture pour faciliter leur transport.
  • Boîte de stockage
  • Contient une solution isotonique stérile
  • Ergonomique
Spécification
Type de produit Flacon pour douche oculaire
Composition Solution isotonique stérile
À utiliser avec (application) Douche oculaire portative
Comprend Bouchon, étui de rangement et de transport
Quantité Unité
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 200 mL