Learn More
Esculape Laboratoire™ Flacons pour douche oculaire pour premiers soins
Code produit 13588320
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
200 mL
500 mL
Composition:
Solution isotonique stérile
Solution ophtalmique stérile
Comprend:
Bouchon
Bouchon, étui de rangement et de transport
Casquette, étui de rangement, passant de ceinture avec étui de transport
Solution à pH neutre bleue de 200 ml et solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml
Quantité:
10 paquets
12boîte
Unité
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
12 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Composition Comprend Quantité unitSize
13588320 500 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon 12boîte -
11769102 200 mL Solution isotonique stérile Bouchon, étui de rangement et de transport Unité 1 pièce
11749522 500 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon 12boîte 12 pièces
11962875 200 mL Solution isotonique stérile Casquette, étui de rangement, passant de ceinture avec étui de transport Unité 1 pièce
11759522 200 mL Solution ophtalmique stérile Solution à pH neutre bleue de 200 ml et solution ophtalmique stérile vert bouteille de 500 ml Unité 1 pièce
11997625 200 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon Unité -
11891553 200 mL Solution ophtalmique stérile Bouchon 10 paquets 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 13588320 Fournisseur Esculape Laboratoire™ Code fournisseur 8205261
Utiliser Esculape™ Les flacons de solution oculaire pour premiers secours sont fournis avec un étui de transport muni d'une boucle de ceinture pour faciliter leur transport.
  • Boîte de stockage
  • Contient une solution isotonique stérile
  • Ergonomique
Spécification
Type de produit Flacon pour douche oculaire
Composition Solution ophtalmique stérile
À utiliser avec (application) Douche oculaire portative
Comprend Bouchon
Quantité 12boîte
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 500 mL