Learn More
Extech Mesureur portable de CO2 pour la qualité de l'air intérieur
Code produit 12200419 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 5000 ppm (CO2), 0,0 à 99,9 % (HR)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12200419 0 à 5000 ppm (CO2), 0,0 à 99,9 % (HR) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12200419 Fournisseur Extech Code fournisseur 8197390
Expédition estimée: 07-01-2027
Utilisez le compteur de CO2 portable pour la qualité de l'air intérieur avec interface RS-232 intégrée pour enregistrer les mesures sur votre PC.
  • Contrôlez la qualité de l'air dans les écoles, les immeubles de bureaux, les serres et partout où des niveaux élevés de dioxyde de carbone sont générés.
  • Il est doté d'un capteur de CO2 NDIR (infrarouge non dispersif) sans entretien, d'une alarme sonore programmable par l'utilisateur, d'un écran LCD rétroéclairé et d'une interface RS-232.
  • Le compteur calcule les moyennes pondérées statistiques de la VME (moyenne pondérée sur 8 heures) et de la VLE (limite d'exposition à court terme de 15 minutes).
Spécification
Substances à analyser détectables Dioxyde de carbone
Type de produit Mesureur portable de CO2 pour la qualité de l'air intérieur
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +60°C
Alarmes Audible
Raccordements RS-232
Type d’affichage LED rétro-éclairé
Plages de mesure 0 à 5000 ppm (CO2), 0,0 à 99,9 % (HR)
Sorties RS-232
Température (impériale) en fonctionnement de 14 °F à 140 °F