Learn More
Hanna Instruments™ Luxmètre portable
Spécification
Spécification
| Type | Luxmètre portatif |
| Précision | plusmn;6 % de la mesure plusmn;2 chiffres |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Longueur (métrique) | 164 mm |
| Gamme (lux) | 0,001 à 1,999 |
| Poids (métrique) | 180 g |
| Largeur (métrique) | 76 mm |