Learn More
OHAUS™ Balance de précision portable
Code produit 17237840 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
3,200 g
320 g
Dimensions (L x l x H):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Conditionnement:
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Dimensions (L x l x H) Conditionnement
17237840 320 g 230 x 204 x 104 mm 1 unité
17217840 120 g 230 x 204 x 104 mm 1 unité
17227840 220 g 230 x 204 x 104 mm 1 unité
17247840 1200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unité
17257840 2200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unité
17267840 3,200 g 230 x 204 x 70 mm 1 unité
17277840 10 200 g 250 x 240 x 74 mm 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17237840 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30615583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    408.00€ / 1 pièces
    Économisez 118.00€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Description Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Capacité 320 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 0,001 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Linéarité 0,005 g
Matériau Boîtier en ABS, bac en acier inoxydable, verrou de transport, pieds réglables et antidérapants, bulle de mise à niveau
Modèle NV323
Reproductibilité 0,002 g
Temps de stabilisation 1,5 sec
Plage de températures (impériale) 50°F à 104°F, 85%HR, sans condensation
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C, 85 % RH, sans condensation
Type Balances portatives
Dimensions (L x l x H) 230 x 204 x 104 mm
Longueur (impériale) 9,1 in
Largeur (impériale) 8 in
Hauteur (impériale) 4,2 in
Diamètre (impérial) du bac externe 3,7 in
Diamètre (métrique) du bac externe 93 mm
Poids (impériale) 2,2 lb
Poids (métrique) 1 kg