Learn More
OHAUS™ Balance de précision portative - série NVT
Code produit 16561640 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Modèle:
NVT16000M
NVT1601M
NVT3200M
NVT6400M
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle unitSize
16561640 NVT16000M 1 pièce
16650314 NVT1601M 1 pièce
16660314 NVT3200M 1 pièce
16670314 NVT6400M 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16561640 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30467838
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Balances portatives polyvalentes adaptées à la pesée quotidienne
  • La balance Navigator offre des applications de pesée essentielles à un prix compétitif.
  • La technologie de pesée avancée offre une stabilisation en une seconde pour obtenir des résultats de pesée rapides et précis, améliorant ainsi l’efficacité, la productivité et le rendement de l’utilisateur.
  • Système de protection contre les surcharges pouvant supporter des charges jusqu’à quatre fois la capacité nominale garantie de la balance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de connexion RS232, USB ou Ethernet (disponibles en tant qu'accessoires)
Description Interrupteur de verrouillage des menus et de l'étalonnage, protection mécanique et logicielle contre les surcharges et les sous-charges, indicateur de stabilité, indicateur de batterie faible, arrêt automatique, options d'impression sélectionnables par l'utilisateur, paramètres de communication sélectionnables par l'utilisateur.
Capacité 16000 g
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Précision affichage 5,0000 g
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée de contrôle
Linéarité 5,0000 g
Modèle NVT16000M
Reproductibilité 5,0000 g
Temps de stabilisation 1,000 sec
Modes de pesée Gramme, Kilogramme, & Carat
Dimensions (L x l x H) 39,000 x 32,500 x 17,000 cm
Longueur (impériale) 9,80 in
Longueur (métrique) 250,00 mm
Largeur (impériale) 9,50 in
Largeur (impériale) du bac 9,100 in
Largeur (métrique) 240,00 mm
Largeur (métrique) du bac 230,000 mm
Hauteur (impériale) 2,90 in
Hauteur (métrique) 74,000 mm
Profondeur (impériale) 9,80 in
Profondeur (impériale) du bac 6,900 in
Profondeur (métrique) 250,00 mm
Profondeur (métrique) du bac 174,000 mm
Poids (impériale) 3,300 lb
Poids (métrique) 1,500 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles C (non incluses)